Documentos Principais
ENAH942F2937
Enamine
4,7-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-indene-5-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Iupac Name
4,7-dimethoxy-5-indanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-14-11-6-8(7-13)12(15-2)10-5-3-4-9(10)11/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
AAXQUDKLQGJXAL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9542475
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9542475
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)