Documentos Principais
ENAH942F28F9
Enamine
2-chloro-4-ethynyl-5-fluoropyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.55
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-ethynyl-5-fluoropyrimidine
Inchi Code
1S/C6H2ClFN2/c1-2-5-4(8)3-9-6(7)10-5/h1,3H
chave InChI
WKJSUNYRCAMPPG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7312149
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7312149
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)