Documentos Principais
ENAH93E75B97
Enamine
sodium (3S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-3-sulfinate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
271.31
Número MDL:
Iupac Name
sodium (S)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C10H19NO4S.Na/c1-10(2,3)15-9(12)11-6-4-5-8(7-11)16(13)14;/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14);/q;+1/p-1/t8-;/m0./s1
chave InChI
UEBOYVLZCSVHQB-QRPNPIFTSA-M
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677376
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26677376
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)