Documentos Principais
ENAH93E75AD4
Enamine
8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2,7-naphthyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.21
Número MDL:
Iupac Name
8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-12-9-8-6-10-4-2-7(8)3-5-11-9/h3,5,10H,2,4,6H2,1H3
chave InChI
ILOHWUYWJICLGI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7962877
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7962877
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)