Documentos Principais
ENAH93E75ACF
Enamine
2-(azetidin-3-yl)pyrimidine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.09
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(3-azetidinyl)pyrimidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.2ClH/c1-2-9-7(10-3-1)6-4-8-5-6;;/h1-3,6,8H,4-5H2;2*1H
chave InChI
UAFLLPDZOSIOPY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605437
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605437
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)