Documentos Principais
ENAH93E75ACB
Enamine
N-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.22
Número MDL:
pf
84-86
Iupac Name
N-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H11N3/c1-11-10-7-8-12-13(10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,11H,1H3
chave InChI
LHROKLSNUJKPQF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8143354
Melting Point
84-86
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8143354
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)