Documentos Principais
ENAH93E7578C
Enamine
N-{[4-(aminomethyl)phenyl]methyl}-3-methyl-8-thiabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
340.92
Número MDL:
Iupac Name
(1R,3s,5S)-N-(4-(aminomethyl)benzyl)-3-methyl-8-thiabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H24N2OS.ClH/c1-17(8-14-6-7-15(9-17)21-14)16(20)19-11-13-4-2-12(10-18)3-5-13;/h2-5,14-15H,6-11,18H2,1H3,(H,19,20);1H
chave InChI
ATQXHNZVKOOUNQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26676122
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26676122
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)