Documentos Principais
ENAH93E7544A
Enamine
3-amino-5-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-amino-5-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H11FN2O/c1-12(2)9(13)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,11H2,1-2H3
chave InChI
IMGAVXJRJPEFQA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3032995
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3032995
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)