Documentos Principais
ENAH93E753F1
Enamine
3-amino-3-(hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-3-(hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c6-5(3-7)1-4(8)2-5;/h4,7-8H,1-3,6H2;1H
chave InChI
ZFSVCKKWZGILMS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26572999
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26572999
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)