Documentos Principais
ENAH93E75077
Enamine
2-bromo-5-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
267.51
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-hydrazineylbenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2.ClH/c8-6-2-1-4(10-9)3-5(6)7(11)12;/h1-3,10H,9H2,(H,11,12);1H
chave InChI
KGOJGSNIBDYDBZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549876
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549876
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)