Documentos Principais
ENAH93E74FE9
Enamine
3,3-difluoropropanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
110.06
Número MDL:
Iupac Name
3,3-difluoropropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H4F2O2/c4-2(5)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
chave InChI
SHJWFIDAWODQSR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90870
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90870
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)