Documentos Principais
ENAH93E74F78
Enamine
3-(2,2-difluorocyclopropyl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.62
Número MDL:
Iupac Name
3-(2,2-difluorocyclopropyl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c7-6(8)4-5(6)2-1-3-9;/h5H,1-4,9H2;1H
chave InChI
ICPCLSBDBYPMON-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215506
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1215506
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)