Documentos Principais
ENAH93E74E33
Enamine
2-methoxy-5-(tributylstannyl)pyrazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
399.16
Número MDL:
Iupac Name
2-methoxy-5-(tributylstannyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C5H5N2O.3C4H9.Sn/c1-8-5-4-6-2-3-7-5;3*1-3-4-2;/h3-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
ICTSYFHDWYSWDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7306846
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7306846