Documentos Principais
ENAH93E74E29
Enamine
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.69
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-12-5-4-8-2-3-9(11(13)14)6-10(8)7-12;/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3,(H,13,14);1H
chave InChI
PPVNRBGXVHHCGI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673407
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673407
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)