Documentos Principais
ENAH93E74E1D
Enamine
4-methylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.59
Número MDL:
Iupac Name
4-methylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N2O2.ClH/c1-4-2-3-7-8-5(4)6(9)10;/h2-3H,1H3,(H,9,10);1H
chave InChI
BYCHXDBFGRGQTD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667240
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667240
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)