Documentos Principais
ENAH93E74D2C
Enamine
5-chloro-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.58
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)6-3-2-5(8)4-11-6/h2-4H,1H3
chave InChI
KQGUEJHHBPAHTP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621258
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621258
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)