Documentos Principais
ENAH93E74CCD
Enamine
5-methyl-2-oxabicyclo[3.1.1]heptane-1-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-methyl-2-oxabicyclo[3.1.1]heptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-7-2-3-11-8(4-7,5-7)6(9)10/h2-5H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
KBAYIYJGOXPSLN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471852
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471852
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)