Documentos Principais
ENAH93E74B64
Enamine
(2,4-dichloro-6-methoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.85
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BCl2O3/c1-13-6-3-4(9)2-5(10)7(6)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
chave InChI
JCUAJNNGSNVWQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8156647
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8156647
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)