Documentos Principais
ENAH93E749BA
Enamine
methyl 7-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 7-aminopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H8N4O2/c1-14-8(13)5-4-11-12-6(9)2-3-10-7(5)12/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
KSJUWIWOQTUEOK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19578184
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19578184
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)