Documentos Principais
ENAH93E74496
Enamine
tert-butyl 3-(4-formylphenyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
289.37
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-formylphenyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H23NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-10-4-5-15(11-18)14-8-6-13(12-19)7-9-14/h6-9,12,15H,4-5,10-11H2,1-3H3
chave InChI
KRFAXZLBLMRERX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12715516
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12715516
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)