Documentos Principais
ENAH93E74401
Enamine
4-(azetidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.66
Número MDL:
Iupac Name
4-(azetidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO2.ClH/c12-10(13)8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-9;/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13);1H
chave InChI
HKVSGOCUHDSQNE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563206
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563206
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)