Documentos Principais
ENAH93E74213
Enamine
2-(prop-2-yn-1-yl)morpholine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.63
Número MDL:
Iupac Name
2-(prop-2-yn-1-yl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO.ClH/c1-2-3-7-6-8-4-5-9-7;/h1,7-8H,3-6H2;1H
chave InChI
NRBQILUUDYBLCL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621759
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621759
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)