Documentos Principais
ENAH93E740D3
Enamine
6-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepin-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[c]azepin-1-one
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-1-3-8-7(9)4-2-6-11-10(8)13/h1,3,5,12H,2,4,6H2,(H,11,13)
chave InChI
CJBFWSVEPRTOCI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8218808
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8218808
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)