Documentos Principais
ENAH93E73F45
Enamine
6-bromohex-2-yne
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-bromo-2-hexyne
Inchi Code
1S/C6H9Br/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H2,1H3
chave InChI
SRGQSRAWFLVYQN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2964831
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)