Documentos Principais
ENAH908467D3
Enamine
2-chloro-N-pentylpyridine-3-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
262.76
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-pentyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15ClN2O2S/c1-2-3-4-8-13-16(14,15)9-6-5-7-12-10(9)11/h5-7,13H,2-4,8H2,1H3
chave InChI
BUQRXOHGWJMWRA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10183922
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)