Documentos Principais
ENAH908237B9
Enamine
(5-bromopyridin-3-yl)methanesulfonyl chloride hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
306.99
Número MDL:
Iupac Name
(5-bromopyridin-3-yl)methanesulfonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO2S.ClH/c7-6-1-5(2-9-3-6)4-12(8,10)11;/h1-3H,4H2;1H
chave InChI
AZDLQTBZYIMJFL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492302
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492302
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)