Documentos Principais
ENAH908237A9
Enamine
7-methyl-6-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
175.7
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-methyl-6-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-8-3-6-9(7-10-8)4-2-5-9;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
chave InChI
NPXWCRJVNMXFFA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542689
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542689
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)