Documentos Principais
ENAH90823720
Enamine
2-[(6-methylpyridin-3-yl)oxy]propan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-[(6-methyl-3-pyridinyl)oxy]propylamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-7-3-4-9(6-11-7)12-8(2)5-10/h3-4,6,8H,5,10H2,1-2H3
chave InChI
XRBLHDYFMYBHJK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256032
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256032
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)