Documentos Principais
ENAH908236DD
Enamine
5-ethyl-2-methylpyridin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
136.2
Número MDL:
pf
88-90
Iupac Name
5-ethyl-2-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-3-7-5-10-6(2)4-8(7)9/h4-5H,3H2,1-2H3,(H2,9,10)
chave InChI
WIJOOIFTTQXTBL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111699
Melting Point
88-90
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111699
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)