Documentos Principais
ENAH908236C1
Enamine
[(4-methylphenyl)methyl][2-(pyridin-3-yl)ethyl]amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.32
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-methylbenzyl)-2-(pyridin-3-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C15H18N2/c1-13-4-6-15(7-5-13)12-17-10-8-14-3-2-9-16-11-14/h2-7,9,11,17H,8,10,12H2,1H3
chave InChI
TWBBROJQOWFLFP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541328
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541328
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)