Documentos Principais
ENAH908236BF
Enamine
2-(pyrimidin-2-yl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(2-pyrimidinyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c1-7(2,8)6-9-4-3-5-10-6;/h3-5H,8H2,1-2H3;1H
chave InChI
VDLLBFHFNKFULR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412678
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412678
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)