Documentos Principais
ENAH9082367D
Enamine
propan-2-yl N-(piperidin-4-yl)carbamate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.71
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
isopropyl piperidin-4-ylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-7(2)13-9(12)11-8-3-5-10-6-4-8;/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12);1H
chave InChI
SADAGIJGKHVNQS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547582
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7547582
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)