Documentos Principais
ENAH9082352E
Enamine
(3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.27
Número MDL:
Iupac Name
(3-methyl-1-benzothien-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H11NS/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)12-10(7)6-11/h2-5H,6,11H2,1H3
chave InChI
NAAULBFSKFRTTH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1242043
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1242043
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)