Documentos Principais
ENAH9082351D
Enamine
3-chloro-4-cyclopropylaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
167.64
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-cyclopropylaniline
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c10-9-5-7(11)3-4-8(9)6-1-2-6/h3-6H,1-2,11H2
chave InChI
CPYMIPAOYNLSBP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2976496
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2976496
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)