Documentos Principais
ENAH9082314F
Enamine
2-chloro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-7-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6ClN3/c1-13-8-6(5-11)3-2-4-7(8)12-9(13)10/h2-4H,1H3
chave InChI
ADVGDHUGPJQQAN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471816
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471816
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)