Documentos Principais
ENAH90822F94
Enamine
ethyl 4,4-dimethoxy-3-oxopentanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4,4-dimethoxy-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-5-14-8(11)6-7(10)9(2,12-3)13-4/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
UEXPBCWEQVAAMS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541246
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541246
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)