Documentos Principais
ENAH90822F91
Enamine
ethyl 5-oxoheptanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-3-8(10)6-5-7-9(11)12-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
WLXRVSJEIILBSD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540930
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540930
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)