Documentos Principais
ENAH90822EC5
Enamine
1',3'-dimethyl-1H,1'H-3,4'-bipyrazole dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.12
Número MDL:
Iupac Name
1',3'-dimethyl-1H,1'H-3,4'-bipyrazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N4.2ClH/c1-6-7(5-12(2)11-6)8-3-4-9-10-8;;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10);2*1H
chave InChI
OKOSYVFDDHNGCN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550669
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550669
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)