Key Documents
ENAH90822E01
Enamine
2,2-dimethyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-7(2)3-5(10)4-9(7)6(8)11/h3-4H2,1-2H3,(H2,8,11)
chave InChI
QONFHOUVFGIHDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538720
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538720