Documentos Principais
ENAH90822C4E
Enamine
3-[1-(3,5-dichlorophenyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
317.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(1-(3,5-dichlorophenyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H10Cl2N2O4/c13-6-3-7(14)5-8(4-6)16-11(19)9(15-12(16)20)1-2-10(17)18/h3-5,9H,1-2H2,(H,15,20)(H,17,18)
chave InChI
VECULOGGSJZUJY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500423
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500423
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)