Documentos Principais
ENAH90822B1F
Enamine
potassium trifluoro({spiro[2.3]hexan-5-yl}methyl)boranuide
About This Item
Peso molecular:
202.07
Número MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(spiro[2.3]hexan-5-ylmethyl)borate
Inchi Code
1S/C7H11BF3.K/c9-8(10,11)5-6-3-7(4-6)1-2-7;/h6H,1-5H2;/q-1;+1
chave InChI
FUIQLWPGJRQHHH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536706
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536706
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)