Documentos Principais
ENAH908229F2
Enamine
methyl 2-amino-7-oxaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.71
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-7-oxaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO3.ClH/c1-13-8(12)10(11)6-9(7-10)2-4-14-5-3-9;/h2-7,11H2,1H3;1H
chave InChI
XEYFVXUBEMIDRQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542016
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542016
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)