Documentos Principais
ENAH908228AD
Enamine
methyl 3-(2-aminopropoxy)benzoate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
245.71
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(2-aminopropoxy)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO3.ClH/c1-8(12)7-15-10-5-3-4-9(6-10)11(13)14-2;/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3;1H
chave InChI
BTMYIPRQEFQAAC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550152
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550152
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)