Documentos Principais
ENAH908226FF
Enamine
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
324.94
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrIO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
chave InChI
XMWZVLARPQXKRB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2948047
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2948047
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)