Documentos Principais
ENAH90822575
Enamine
3-oxo-N-phenylpentanamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
pf
85-87
Iupac Name
3-oxo-N-phenylpentanamide
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-2-10(13)8-11(14)12-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,12,14)
chave InChI
HGXLVMRQQYHNGJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540328
Melting Point
85-87
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540328
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)