Documentos Principais
ENAH9082246C
Enamine
3-aminopyrazolo[1,5-a]pyridine-5-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
213.62
Número MDL:
Iupac Name
3-aminopyrazolo[1,5-a]pyridine-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7N3O2.ClH/c9-6-4-10-11-2-1-5(8(12)13)3-7(6)11;/h1-4H,9H2,(H,12,13);1H
chave InChI
AHMFOAPCEMSYKM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546445
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546445
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)