Documentos Principais
ENAH90822136
Enamine
[3-(aminomethyl)oxan-3-yl]methanol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
Iupac Name
(3-(aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c8-4-7(5-9)2-1-3-10-6-7;/h9H,1-6,8H2;1H
chave InChI
RCVQLVYMMTVGQC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500408
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7500408
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)