Documentos Principais
ENAH908220ED
Enamine
4-amino-2-methylidenebutan-1-ol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
137.61
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-2-methylenebutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-5(4-7)2-3-6;/h7H,1-4,6H2;1H
chave InChI
NPEWJQIVQZBLCT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540675
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540675
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)