Documentos Principais
ENAH65927BAE
Enamine
N-methylazetidine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
150.61
Número MDL:
Iupac Name
N-methylazetidine-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c1-6-5(8)4-2-3-7-4;/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,6,8);1H
chave InChI
IUSAXBWCWSNQIX-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135041
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135041