Documentos Principais
ENAH659276D8
Enamine
[1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.12
Número MDL:
Iupac Name
(1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10ClN3.ClH/c11-8-2-1-3-10(6-8)14-5-4-9(7-12)13-14;/h1-6H,7,12H2;1H
chave InChI
ZSEMZNCRKIJORC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465936
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465936
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)